Stampa…
2-Methyl-5-pyrimidineboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Methylpyrimidin-5-yl)boronic acid, 2-Methylpyrimidine-5-boronic acid
OR301199-1G OR301199-250MG OR301199-5G
APOSOR301199-1GEA 108 EUR
APOSOR301199-1G APOSOR301199-250MG APOSOR301199-5G
2-Methyl-5-pyrimidineboronic acid 96%
2-Methyl-5-pyrimidineboronic acid
Formula: C₅H₇BN₂O₂
Peso molecolare: 137,9323 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07375144
CAS Number: 1034924-06-5