Stampa…
2-Bromo-6-chloropyrazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR301196-1G OR301196-5G
APOSOR301196-1GEA 127 EUR
APOSOR301196-1G APOSOR301196-5G
2-Bromo-6-chloropyrazine 98%
2-Bromo-6-chloropyrazine
Formula: C₄H₂BrClN₂
Peso molecolare: 193,4291 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08752648
CAS Number: 916791-07-6