Stampa…
3-Benzyloxy-1-propanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Propanol, 3-(benzyloxy)-, 3-phenylmethoxy-1-propanol, Trimethylene glycol monobenzyl ether, 3-(Benzyloxy)-1-propanol, 3-(Benzyloxy)propan-1-ol
OR301193-100G OR301193-10G OR301193-25G
APOSOR301193-100GEA 112 EUR
APOSOR301193-100G APOSOR301193-10G APOSOR301193-25G
3-Benzyloxy-1-propanol 98%
3-Benzyloxy-1-propanol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Peso molecolare: 166,22 g/mol
Punto di ebollizione: 111…114 °C/2mmHg
Densità: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00029659
CAS Number: 4799-68-2