Stampa…
Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethyl 2-methylquinoline-3-carboxylate, 2-Methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
OR301187-1G OR301187-250MG
APOSOR301187-1GEA 81.5 EUR
APOSOR301187-1G APOSOR301187-250MG
Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylate
Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₃NO₂
Peso molecolare: 215,25 g/mol
Punto di fusione: 70…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00195614
CAS Number: 15785-08-7