Stampa…
Isonicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Pyridinecarbonitrile, Pyridine-4-carbonitrile, 4-Cyanopyridine
OR301182-100G OR301182-500G OR301182-1KG
APOSOR301182-100GEA 29 EUR
APOSOR301182-100G APOSOR301182-500G APOSOR301182-1KG
Isonicotinonitrile
Isonicotinonitrile
Formula: C₆H₄N₂
Punto di fusione: 76…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006417
CAS Number: 100-48-1
EINECS: 202-856-2