Stampa…
2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30118-1G OR30118-250MG OR30118-500MG
APOSOR30118-1GEA 245 EUR
APOSOR30118-1G APOSOR30118-250MG APOSOR30118-500MG
2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
Formula: C₁₀H₁₁N
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052864
CAS Number: 95881-22-4