Stampa…
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301178-5G OR301178-10G OR301178-25G
APOSOR301178-5GEA 81.5 EUR
APOSOR301178-5G APOSOR301178-10G APOSOR301178-25G
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride 95%
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride
Formula: C₇H₁₅ClN₂O
Peso molecolare: 178,6598 g/mol
Punto di fusione: 123…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00078257
CAS Number: 72607-53-5