Morpholin-3-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR301177-100G
OR301177-25G
OR301177-5G
APOSOR301177-100GEA
109
EUR
APOSOR301177-100G
APOSOR301177-25G
APOSOR301177-5G
Morpholin-3-one
Morpholin-3-one
Formula:
C₄H₇NO₂ Punto di fusione: 104…107 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00631009 CAS Number: 109-11-5 EINECS: 203-647-9 |