Stampa…
5-Methylpicolinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301172-1G OR301172-5G
APOSOR301172-1GEA 0 EUR
APOSOR301172-1G APOSOR301172-5G
5-Methylpicolinic acid
5-Methylpicolinic acid
Formula: C₇H₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01704358
CAS Number: 4434-13-3