Stampa…
3-Chloro-N-methylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30117-1G OR30117-25G OR30117-5G
APOSOR30117-1GEA 21.5 EUR
APOSOR30117-1G APOSOR30117-25G APOSOR30117-5G
3-Chloro-N-methylaniline
3-Chloro-N-methylaniline
Formula: C₇H₈ClN
Punto di ebollizione: 243…244 °C
Densità: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052014
CAS Number: 7006-52-2