Stampa…
tert-Butyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301162-1G OR301162-250MG
APOSOR301162-1GEA 113 EUR
APOSOR301162-1G APOSOR301162-250MG
tert-Butyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate 97%
tert-Butyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08685931
CAS Number: 886766-28-5