Stampa…
3-Ethyl-2-iodotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30116-10G OR30116-25G OR30116-1G OR30116-5G OR30116-50G
APOSOR30116-10GEA 98.8 EUR
APOSOR30116-10G APOSOR30116-25G APOSOR30116-1G APOSOR30116-5G APOSOR30116-50G
3-Ethyl-2-iodotoluene
3-Ethyl-2-iodotoluene
Formula: C₉H₁₁I
Punto di ebollizione: 118…120 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052855
CAS Number: 175277-95-9