Stampa…
3-(Benzyloxy)cyclobutanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301159-10G OR301159-5G
APOSOR301159-10GEA 274 EUR
APOSOR301159-10G APOSOR301159-5G
3-(Benzyloxy)cyclobutanone 97%
3-(Benzyloxy)cyclobutanone
Formula: C11H12O2
Peso molecolare: 176,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09755991
CAS Number: 30830-27-4