2-Amino-6-methoxypyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₇N₃O Punto di fusione: 110…112 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09909689 CAS Number: 6905-47-1 |