Stampa…
2-Acetylbenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301156-1G OR301156-5G OR301156-10G
APOSOR301156-1GEA 42.3 EUR
APOSOR301156-1G APOSOR301156-5G APOSOR301156-10G
2-Acetylbenzonitrile 97%
2-Acetylbenzonitrile
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,1600 g/mol
Punto di ebollizione: 148 °C/12mmHg
Punto di fusione: 46…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272571
CAS Number: 91054-33-0