Stampa…
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3-Dimethylpiperidin-4-one, N-BOC protected
OR301152-100G OR301152-25G OR301152-5G
APOSOR301152-100GEA 502 EUR
APOSOR301152-100G APOSOR301152-25G APOSOR301152-5G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine 95%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine
Formula: C₁₂H₂₁NO₃
Peso molecolare: 227,3000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09880282
CAS Number: 324769-06-4