Stampa…
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301150-1G OR301150-250MG OR301150-5G
APOSOR301150-1GEA 102 EUR
APOSOR301150-1G APOSOR301150-250MG APOSOR301150-5G
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 98%
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formula: C₉H₈BrNO
Peso molecolare: 226,0700 g/mol
Punto di fusione: 156…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08437642
CAS Number: 891782-60-8