Stampa…
(3-Methyloxetan-3-yl)methanamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR301149-1G OR301149-5G
APOSOR301149-1GEA 72.7 EUR
APOSOR301149-1G APOSOR301149-5G
(3-Methyloxetan-3-yl)methanamine
(3-Methyloxetan-3-yl)methanamine
Formula: C₅H₁₁NO
Peso molecolare: 101,1469 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08703640
CAS Number: 153209-97-3