Stampa…
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301147-1G OR301147-25G OR301147-5G
APOSOR301147-1GEA 104 EUR
APOSOR301147-1G APOSOR301147-25G APOSOR301147-5G
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formula: C₁₀H₁₃NO
Peso molecolare: 163,2163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01717129
CAS Number: 42923-77-3