Stampa…
5-Bromo-3-chloropyridin-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-3-chloropyridine
OR301145-1G OR301145-5G
APOSOR301145-1GEA 69.8 EUR
APOSOR301145-1G APOSOR301145-5G
5-Bromo-3-chloropyridin-2-amine 98%
5-Bromo-3-chloropyridin-2-amine
Formula: C₅H₄BrClN₂
Peso molecolare: 207,46 g/mol
Punto di fusione: 94…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110443
CAS Number: 38185-55-6