Stampa…
4'-Bromo-3'-chloroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301142-10G OR301142-1G OR301142-5G
APOSOR301142-10GEA 132 EUR
APOSOR301142-10G APOSOR301142-1G APOSOR301142-5G
4'-Bromo-3'-chloroacetophenone 98%
4'-Bromo-3'-chloroacetophenone
Formula: C₈H₆BrClO
Punto di fusione: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14636445
CAS Number: 3114-31-6