Stampa…
6-Bromo-1H-indazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR301140-10G OR301140-1G OR301140-5G
APOSOR301140-10GEA 145 EUR
APOSOR301140-10G APOSOR301140-1G APOSOR301140-5G
6-Bromo-1H-indazole-4-carboxylic acid
6-Bromo-1H-indazole-4-carboxylic acid
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
Punto di fusione: 293…298 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368215
CAS Number: 885523-08-0