Stampa…
3,4-Dichloro-N-methylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N1-Methyl-3,4-dichloroaniline
OR30114-10G OR30114-1G OR30114-5G
APOSOR30114-10GEA 0 EUR
APOSOR30114-10G APOSOR30114-1G APOSOR30114-5G
3,4-Dichloro-N-methylaniline
3,4-Dichloro-N-methylaniline
Formula: C₇H₇Cl₂N
Peso molecolare: 176,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052850
CAS Number: 40750-59-2