Stampa…
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-1-methylbenzimidazole
OR301135-1G OR301135-250MG
APOSOR301135-1GEA 48.1 EUR
APOSOR301135-1G APOSOR301135-250MG
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
Formula: C₈H₉N₃
Peso molecolare: 147,08 g/mol
Punto di fusione: 156…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03164349
CAS Number: 10394-38-4