Stampa…
Ethyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301134-1G OR301134-250MG
APOSOR301134-1GEA 0 EUR
APOSOR301134-1G APOSOR301134-250MG
Ethyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Ethyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀BrNO₂
Punto di fusione: 394…395 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12174997
CAS Number: 103858-52-2