Stampa…
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR301131-1G OR301131-5G
APOSOR301131-1GEA 81.5 EUR
APOSOR301131-1G APOSOR301131-5G
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formula: C8H8N2O
Peso molecolare: 148,1619 g/mol
Punto di fusione: 108…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08688601
CAS Number: 17288-40-3
UN: 1759
ADR: 8,III