Stampa…
3,4-Dimethylbenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30113-100G OR30113-25G
APOSOR30113-100GEA 24.8 EUR
APOSOR30113-100G APOSOR30113-25G
3,4-Dimethylbenzaldehyde
3,4-Dimethylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O
Peso molecolare: 134,18 g/mol
Punto di ebollizione: 102…104 °C/15mmHg
Punto di fusione: 223…226 °C
Densità: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016612
CAS Number: 5973-71-7
EINECS: 227-770-2