Stampa…
3-Methyl-1H-pyrazole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methylpyrazole
OR301129-100G OR301129-25G OR301129-500G
APOSOR301129-100GEA 55.1 EUR
APOSOR301129-100G APOSOR301129-25G APOSOR301129-500G
3-Methyl-1H-pyrazole 99%
3-Methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₆N₂
Peso molecolare: 82.11 g/mol
Punto di ebollizione: 203…205 °C
Densità: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005240
CAS Number: 1453-58-3
EINECS: 215-925-7