Stampa…
3-Pyrrolidinone hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301124-5G OR301124-1G OR301124-10G
APOSOR301124-5GEA 27.7 EUR
APOSOR301124-5G APOSOR301124-1G APOSOR301124-10G
3-Pyrrolidinone hydrochloride
3-Pyrrolidinone hydrochloride
Formula: C₄H₈ClNO
Peso molecolare: 121.5654 g/mol
Punto di fusione: 143…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02183811
CAS Number: 3760-52-9