Stampa…
Methyl-2-(chloromethyl)thiazole-4-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 2-(chloromethyl)thiazole-4-carboxylate
OR301119-1G OR301119-250MG
APOSOR301119-1GEA 37.9 EUR
APOSOR301119-1G APOSOR301119-250MG
Methyl-2-(chloromethyl)thiazole-4-carboxylate 97%
Methyl-2-(chloromethyl)thiazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₆ClNO₂S
Peso molecolare: 191,6400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08669440
CAS Number: 321371-29-3