Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate
OR301117-5G
OR301117-25G
APOSOR301117-5GEA
85.8
EUR
APOSOR301117-5G
APOSOR301117-25G
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate 95%
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate
Formula:
C₁₅H₁₉NO₃ Peso molecolare: 261,32 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044512 CAS Number: 39514-19-7 |