7-Idrossichinolina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR301114-5G
OR301114-1G
OR301114-10G
APOSOR301114-5GEA
63.8
EUR
APOSOR301114-5G
APOSOR301114-1G
APOSOR301114-10G
7-Idrossichinolina 98%
7-Idrossichinolina
Formula:
C₉H₇NO Punto di fusione: 239…244 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016730 CAS Number: 580-20-1 EINECS: 209-457-2 |