Stampa…
7-Bromo-2-naphthol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 7-Bromonaphthalen-2-ol, 7-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-7-hydroxynaphthalene
OR301112-1G OR301112-10G
APOSOR301112-1GEA 14.7 EUR
APOSOR301112-1G APOSOR301112-10G
7-Bromo-2-naphthol
7-Bromo-2-naphthol
Formula: C₁₀H₇BrO
Peso molecolare: 223,07 g/mol
Punto di fusione: 133…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00277644
CAS Number: 116230-30-9