Stampa…
6-Aminomethylquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-(Aminomethyl)quinoline
OR301111-1G OR301111-250MG OR301111-5G
APOSOR301111-1GEA 263 EUR
APOSOR301111-1G APOSOR301111-250MG APOSOR301111-5G
6-Aminomethylquinoline 95%
6-Aminomethylquinoline
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Peso molecolare: 158,204 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02853688
CAS Number: 99071-54-2