Stampa…
6-Bromochroman-4-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301108-5G OR301108-100G OR301108-25G
APOSOR301108-5GEA 0 EUR
APOSOR301108-5G APOSOR301108-100G APOSOR301108-25G
6-Bromochroman-4-one 98%
6-Bromochroman-4-one
Formula: C₉H₇BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00546803
CAS Number: 49660-57-3