Stampa…
6-Bromo-3-nitro-4-quinolinol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-3-nitroquinolin-4-ol
OR301107-5G OR301107-100G OR301107-25G
APOSOR301107-5GEA 78.6 EUR
APOSOR301107-5G APOSOR301107-100G APOSOR301107-25G
6-Bromo-3-nitro-4-quinolinol
6-Bromo-3-nitro-4-quinolinol
Formula: C₉H₅BrN₂O₃
Peso molecolare: 269,0516 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800413
CAS Number: 853908-50-6