Stampa…
6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301103-1G OR301103-5G
APOSOR301103-1GEA 21.9 EUR
APOSOR301103-1G APOSOR301103-5G
6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
Formula: C₉H₉NO
Punto di fusione: 102…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03839916
CAS Number: 56826-69-8