Stampa…
5-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301102-25G OR301102-5G
APOSOR301102-25GEA 186 EUR
APOSOR301102-25G APOSOR301102-5G
5-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid
5-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid
Formula: C4H3N3O4
Peso molecolare: 157,0800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00192356
CAS Number: 198348-89-9