Stampa…
(R)-2-Amino-1-phenylethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (R)-(-)-2-Amino-1-phenylethanol, (R)-(-)-alpha-(Aminomethyl)benzyl alcohol
OR3011-1G OR3011-25G OR3011-5G
APOSOR3011-1GEA 42.3 EUR
APOSOR3011-1G APOSOR3011-25G APOSOR3011-5G
(R)-2-Amino-1-phenylethanol
(R)-2-Amino-1-phenylethanol
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,18 g/mol
Punto di ebollizione: 160 °C/17mmHg
Punto di fusione: 57…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00239406
CAS Number: 2549-14-6
UN: 3259
ADR: 8,III