Stampa…
5-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301099-1G OR301099-5G
APOSOR301099-1GEA 66.9 EUR
APOSOR301099-1G APOSOR301099-5G
5-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
5-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formula: C₆H₄ClN₃
Peso molecolare: 153,5691 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663984
CAS Number: 94220-45-8