Stampa…
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301097-1G OR301097-100MG OR301097-5G
APOSOR301097-1GEA 80 EUR
APOSOR301097-1G APOSOR301097-100MG APOSOR301097-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅BrN₂
Peso molecolare: 161,0000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11656572
CAS Number: 361476-01-9