Stampa…
4-Iodo-2-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301096-1G OR301096-5G OR301096-10G
APOSOR301096-1GEA 14.7 EUR
APOSOR301096-1G APOSOR301096-5G APOSOR301096-10G
4-Iodo-2-nitroaniline 98%
4-Iodo-2-nitroaniline
Formula: C₆H₅IN₂O₂
Peso molecolare: 264,02 g/mol
Punto di fusione: 120…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06808526
CAS Number: 20691-72-9