Stampa…

4-Bromoisothiazole 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR301093-1G OR301093-5G
APOSOR301093-1GEA 0 EUR
APOSOR301093-1G APOSOR301093-5G
4-Bromoisothiazole 98%
4-Bromoisothiazole
Formula: C₃H₂BrNS
Punto di ebollizione: 88…91 °C/48mmHg
Punto di fusione: 31…33 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06657593
CAS Number: 24340-77-0

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR