Stampa…
4-Bromo-3-hydroxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301092-10G OR301092-1G OR301092-5G
APOSOR301092-10GEA 326 EUR
APOSOR301092-10G APOSOR301092-1G APOSOR301092-5G
4-Bromo-3-hydroxypyridine 95%
4-Bromo-3-hydroxypyridine
Formula: C₅H₄BrNO
Peso molecolare: 173,9954 g/mol
Punto di fusione: 134…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093021
CAS Number: 161417-28-3