Stampa…
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301091-1G OR301091-25G OR301091-5G
APOSOR301091-1GEA 65.5 EUR
APOSOR301091-1G APOSOR301091-25G APOSOR301091-5G
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbonitrile
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Formula: C₅H₃ClN₄
Peso molecolare: 154,5600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07761812
CAS Number: 60025-09-4