Stampa…
2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dithiol 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30109-5G OR30109-1G
APOSOR30109-5GEA 125 EUR
APOSOR30109-5G APOSOR30109-1G
2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dithiol 90%
2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dithiol
Formula: C₃H₄N₄S₂
Peso molecolare: 160,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047346
CAS Number: 2770-75-4