Stampa…
tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Boc-amino)cyclohexanone
OR301088-1G OR301088-5G
APOSOR301088-1GEA 14.7 EUR
APOSOR301088-1G APOSOR301088-5G
tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate 97%
tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate
Formula: C₁₁H₁₉NO₃
Peso molecolare: 213,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03790905
CAS Number: 885280-38-6