Stampa…
3-Bromo-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301082-10G OR301082-1G OR301082-5G
APOSOR301082-10GEA 87.3 EUR
APOSOR301082-10G APOSOR301082-1G APOSOR301082-5G
3-Bromo-1H-pyrazole
3-Bromo-1H-pyrazole
Formula: C3H3BrN2
Peso molecolare: 146,97 g/mol
Punto di ebollizione: 70…72 °C/0,1mmHg
Punto di fusione: 60…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01646049
CAS Number: 14521-80-3