Stampa…
tert-Butyl 3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301080-1G OR301080-5G OR301080-10G
APOSOR301080-1GEA 132 EUR
APOSOR301080-1G APOSOR301080-5G APOSOR301080-10G
tert-Butyl 3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate 97%
tert-Butyl 3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
Formula: C11H20N2O2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11111771
CAS Number: 201162-53-0