Stampa…
3,5-Dichloropyridazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301078-1G OR301078-25G OR301078-5G
APOSOR301078-1GEA 23.4 EUR
APOSOR301078-1G APOSOR301078-25G APOSOR301078-5G
3,5-Dichloropyridazine
3,5-Dichloropyridazine
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
Peso molecolare: 148,9781 g/mol
Punto di fusione: 58…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10698048
CAS Number: 1837-55-4